G4510
Glutathione−Agarose
lyophilized powder
Sinonimo/i:
Glutathione-Agarose Resin, GSH-agarose, S-linked glutathione agarose
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
lyophilized powder
Classi chimiche degli analiti
proteins (GST)
Grado di funzionalizzazione
≥10 μmol per mL gel
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
protein purification: suitable
Matrice
4% cross-linked beaded agarose
Attivazione matrice
epoxy
Gruppi immobilizzati alla matrice
sulfur
Braccio spaziatore
12 atoms (10 carbon)
Temperatura di conservazione
−20°C
Descrizione generale
Applicazioni
- to purify glutathione S-transferase (GST)-fused protein for generating polyclonal antibody M4P
- to incubate supernatant fractions for the purification of full-length p53 (aa 1-393) and its DNA-binding domain (aa 94-288)
- in affinity purification of the fusion protein
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
- Offers rapid, mild, non-denaturing, and highly selective purification of glutathione-binding enzymes.
- Has a shelf life of two years if stored properly desiccated at -20 °C.
- Binding capacity: 5-10 mg glutathione S-transferase per mL resin
Quantità
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Saggi di pull-down, reagenti e protocolli per lo studio delle interazioni proteina-proteina in vitro utilizzando pull-down di affinità o GST pull-down, purificazione per affinità in tandem (TAP) e metodi di co-immunoprecipitazione.
Investigate in vitro protein-protein interactions with pull-down assays, utilizing affinity, GST pull-down, TAP, and co-immunoprecipitation methods.