Documenti fondamentali
V900119
Sigma-Aldrich
Urea
Vetec, reagent grade, 99%
Sinonimo/i:
Carbamide, Carbonildiamide
About This Item
Formula condensata:
NH2CONH2
Numero CAS:
Peso molecolare:
60.06
Beilstein:
635724
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Saggio
99%
Punto di fusione
132-135 °C (lit.)
Densità
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
Gruppo funzionale
amine
Stringa SMILE
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Urea is a chaotropic agent and is used for protein denaturation. It disturbs the hydrogen bonds in the secondary, tertiary and quaternary structure of proteins. Urea can also disturb hydrogen bonds present in DNA secondary structure.[1]
Applicazioni
Usata per la denaturazione di proteine e come blando agente di solubilizzazione per proteine insolubili o denaturate. Utilizzata per rinaturare proteine da campioni già denaturati con cloruro di guanidinio 6 M come corpi di inclusione. Può essere impiegata con idrocloruro di guanidina e ditiotreitolo (DTT) nella ripiegatura di proteine denaturate nella loro forma nativa o attiva.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Sheehan D.
Physical Biochemistry: Principles and Applications (2013)
L Li et al.
Cell death and differentiation, 22(7), 1081-1093 (2014-12-20)
P53 is critically important in preventing oncogenesis but its role in inflammation in general and in the function of inflammatory macrophages in particular is not clear. Here, we show that bone marrow-derived macrophages exhibit endogenous p53 activity, which is increased
A mechanically and electrically self-healing supercapacitor.
Hua Wang et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 26(22), 3638-3643 (2014-02-21)
Sreenivasa C Ramaiahgari et al.
Archives of toxicology, 88(5), 1083-1095 (2014-03-07)
Immortalized hepatocyte cell lines show only a weak resemblance to primary hepatocytes in terms of gene expression and function, limiting their value in predicting drug-induced liver injury (DILI). Furthermore, primary hepatocytes cultured on two-dimensional tissue culture plastic surfaces rapidly dedifferentiate
Freimut Schliess et al.
Hepatology (Baltimore, Md.), 60(6), 2040-2051 (2014-03-29)
The impairment of hepatic metabolism due to liver injury has high systemic relevance. However, it is difficult to calculate the impairment of metabolic capacity from a specific pattern of liver damage with conventional techniques. We established an integrated metabolic spatial-temporal