This Reference Standard is provided at a concentration of 1 mg/mL solution in methanol. USP Reference Standards are not intended for use as drugs, dietary supplements, or as medical devices. For further information and support please refer to the website of the issuing Pharmacopoeia.
1651621
USP
Delta-9-Tetrahydrocannabinol
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Δ9-Tetrahydrocannabinol solution, Δ1-Tetrahydrocannabinol
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
cannabis
Produttore/marchio commerciale
USP
Controllo stupefacenti
regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada; psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IIB (Portugal)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[H][C@@]12CCC(C)=C[C@@]1([H])c3c(O)cc(CCCCC)cc3OC2(C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-15-12-18(22)20-16-11-14(2)9-10-17(16)21(3,4)23-19(20)13-15/h11-13,16-17,22H,5-10H2,1-4H3/t16-,17-/m1/s1
CYQFCXCEBYINGO-IAGOWNOFSA-N
Informazioni sul gene
human ... CNR1(1268)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Dronabinol Capsules
- Dronabinol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
9.70 °C
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
-
What is the strength of this product?
1 risposta-
Utile?
-
-
Is this delta9-THC prepared from a phyto source or chemically synthesized?
1 risposta-
This is a product of the United States Pharmacopeia. The information available on the USP website states that this material is produced by chemical synthesis. Please see the link below to review the supplier web page in the Product Information Section located at the lower half of the listing:
https://store.usp.org/product/1651621?_gl=1*zqqwy5*_gcl_au*NDA2MDgyNjYuMTY5Njk2MTEyMA..*_ga*MTg3MzY4OTg2Ny4xNjg2NTg2MTE5*_ga_DTGQ04CR27*MTcwMzcxMjI4My4xMS4xLjE3MDM3MTIyOTkuMC4wLjA.Utile?