1089172
USP
Cannabinoid Acids Mixture
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
About This Item
Prodotti consigliati
Famiglia di API
cannabis
Produttore/marchio commerciale
USP
Concentrazione
1 mL (in acetonitrile and triethylamine with stabilizer)
applicazioni
pharmaceutical
Descrizione generale
Applicazioni
Componenti
- Cannabidiolic acid [CAS 1244-58-2]
- Tetrahydrocannabinolic acid [CAS 23978-85-0]
- Cannabidivarinic acid [CAS 31932-13-5]
- Cannabigerolic acid [CAS 25555-57-1]
- Tetrahydrocannabivarinic acid [CAS 39986-26-0]
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
14.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-10 °C