C-218S
Cannabinoid Mixture (Acids) - 6 Component solution
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
Livello qualitativo
Caratteristiche
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
Composizione
Cannabichromenic acid (CBCA), 500 μg/mL
Cannabidivarinic acid (CBDVA), 500 μg/mL
CBDA (Cannabidiolic acid), 500 μg/mL
CBGA (Cannabigerolic acid), 500 μg/mL
Tetrahydrocannabivarinic acid (THCVA), 500 μg/mL
THCA-A, 500 μg/mL
Confezionamento
ampule of 1 mL
Produttore/marchio commerciale
Cerilliant®
Concentrazione
500 μg/mL (1% DIPEA and 0.05% Ascorbic acid in Acetonitrile, (each analyte))
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
−70°C
Categorie correlate
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
2.0 °C - closed cup