Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
30 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 989,00 € |
Informazioni su questo articolo
989,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
cannabis
manufacturer/tradename
USP
application(s)
cannabis testing
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecules)
format
neat
SMILES string
Oc1c(c(cc(c1)CCCCC)O)[C@H]2[C@@H](CCC(=C2)C)C(=C)C
InChI
1S/C21H30O2/c1-5-6-7-8-16-12-19(22)21(20(23)13-16)18-11-15(4)9-10-17(18)14(2)3/h11-13,17-18,22-23H,2,5-10H2,1,3-4H3/t17-,18+/m0/s1
InChI key
QHMBSVQNZZTUGM-ZWKOTPCHSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description 1.0 mg/mL in methanol, analytical standard, for drug analysis | description ~10 mg/mL in ethanol, analytical standard, for drug analysis | description - |
| application(s) pharmaceutical (small molecules) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| format neat | format single component solution | format single component solution | format - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade analytical standard | grade - | grade - |
| agency USP | agency - | agency - | agency - |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| API family cannabis | API family - | API family - | API family - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cannabidiol
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Repr. 2
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Che succede?
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?