Documenti fondamentali
1643656
USP
Tenofovir disoproxil fumarate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
200 MG
384,00 €
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
384,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H30N5O10P · C4H4O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
635.51
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
384,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tenofovir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(OCOC(=O)OC(C)C)(OCOC(=O)OC(C)C)CO[C@@H](C[n]1c2ncnc(c2nc1)N)C.OC(=O)\C=C\C(=O)O
InChI
1S/C19H30N5O10P.C4H4O4/c1-12(2)33-18(25)28-9-31-35(27,32-10-29-19(26)34-13(3)4)11-30-14(5)6-24-8-23-15-16(20)21-7-22-17(15)24;5-3(6)1-2-4(7)8/h7-8,12-14H,6,9-11H2,1-5H3,(H2,20,21,22);1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/t14-;/m1./s1
VCMJCVGFSROFHV-WZGZYPNHSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Tenofovir disoproxil fumarate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Bone,Kidney
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 10
1 of 10
Emtricitabine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2120
Emtricitabine
Lamivudine European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000425
Lamivudine
Efavirenz United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1234103
Efavirenz
Lamivudine British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
BP802
Lamivudine
Fumaric acid United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1286708
Fumaric acid
Raltegravir potassium European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001943
Raltegravir potassium
Adenine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012101
Adenine
Lamivudine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1365
Lamivudine