Scegli un formato
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
50 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 195,00 € |
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 344,00 € |
Informazioni su questo articolo
195,00 €
biological source
synthetic
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
ethanol: 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
viruses
mode of action
enzyme | inhibits
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)(C)C(=O)OCOP(=O)(COCCn1cnc2c(N)ncnc12)OCOC(=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C20H32N5O8P/c1-19(2,3)17(26)30-11-32-34(28,33-12-31-18(27)20(4,5)6)13-29-8-7-25-10-24-14-15(21)22-9-23-16(14)25/h9-10H,7-8,11-13H2,1-6H3,(H2,21,22,23)
InChI key
WOZSCQDILHKSGG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| antibiotic activity spectrum viruses | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum - |
| mode of action enzyme | inhibits | mode of action - | mode of action - | mode of action - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| solubility ethanol: 50 mg/mL | solubility 0.1 M NaOH: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: ≥10 mg/mL | solubility H2O: 2 mg/mL, clear (warmed) |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?