Documenti fondamentali
1234103
USP
Efavirenz
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(4S)-6-Chloro-4-(2-cyclopropylethynyl)-1,4-dihydro-4-(trifluoromethyl)-2H-3,1-benzoxazin-2-one
Scegli un formato
200 MG
932,00 €
932,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
200 MG
932,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C14H9ClF3NO2
Numero CAS:
Peso molecolare:
315.67
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
932,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
efavirenz
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
ClC1=CC=C2C([C@@](C#CC3CC3)(C(F)(F)F)OC(N2)=O)=C1
InChI
1S/C14H9ClF3NO2/c15-9-3-4-11-10(7-9)13(14(16,17)18,21-12(20)19-11)6-5-8-1-2-8/h3-4,7-8H,1-2H2,(H,19,20)/t13-/m0/s1
XPOQHMRABVBWPR-ZDUSSCGKSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Efavirenz USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Also, for use with USP monographs such as:
  • Efavirenz Tablets
  • Efavirenz Capsules
Azioni biochim/fisiol
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI). It is an anti-HIV drug, commonly used in combination therapy for AIDs treatment. It is part of highly active antiretroviral therapy (HAART) for the treatment of a human immunodeficiency virus (HIV) type 1.
Efavirenz is a nonnucleoside reverse transcriptase inhibitor (NNRTI); anti-retroviral.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Emtricitabine Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR2120
Emtricitabine
USP
USP
1604803
Ritonavir
USP
USP
1643601
Tenofovir
Lamivudine ≥98% (HPLC), powder
Sigma-Aldrich
L1295
Lamivudine