Documenti fondamentali
1643601
USP
Tenofovir
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
[[(1R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-1-methylethoxy]methyl]phosphonic acid monohydrate
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C9H14N5O4P · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
305.23
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
tenofovir
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[P](=O)(O)(O)CO[C@@H](C[n]1c2ncnc(c2nc1)N)C.O
InChI
1S/C9H14N5O4P.H2O/c1-6(18-5-19(15,16)17)2-14-4-13-7-8(10)11-3-12-9(7)14;/h3-4,6H,2,5H2,1H3,(H2,10,11,12)(H2,15,16,17);1H2/t6-;/m1./s1
PINIEAOMWQJGBW-FYZOBXCZSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Tenofovir USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia.
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8
Adefovir ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
SML0240
Adefovir
Efavirenz United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1234103
Efavirenz
Ribavirin European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0000377
Ribavirin
Adenine United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1012101
Adenine
Ribavirin antiviral
Sigma-Aldrich
R9644
Ribavirin