1347507
USP
Ipratropium bromide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Ipratropium bromide monohydrate, Atropine isopropyl bromide
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ipratropium
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O.[Br-].CC(C)[N@+]1(C)[C@H]2CC[C@@H]1C[C@@H](C2)OC(=O)C(CO)c3ccccc3
InChI
1S/C20H30NO3.BrH.H2O/c1-14(2)21(3)16-9-10-17(21)12-18(11-16)24-20(23)19(13-22)15-7-5-4-6-8-15;;/h4-8,14,16-19,22H,9-13H2,1-3H3;1H;1H2/q+1;;/p-1/t16-,17+,18+,19?,21?;;
KEWHKYJURDBRMN-XSAPEOHZSA-M
Informazioni sul gene
human ... CHRM3(1131)
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
- Ipratropium Bromide and Albuterol Sulfate Inhalation Solution
- Ipratropium Bromide Inhalation Solution
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2