1615311
USP
Solifenacin Identification Mixture A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.370,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.370,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
solifenacin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical
Formato
mixture
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Risultati analitici
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)