Documenti fondamentali
Y0001763
Solifenacin succinate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Scegli un formato
5 MG
133,00 €
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
133,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C23H26N2O2 · C4H6O4
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.55
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
133,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
solifenacin
Produttore/marchio commerciale
EDQM
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC(CCC(O)=O)=O.O=C(O[C@H]1CN2CCC1CC2)N3[C@@H](C4=CC=CC=C4)C5=CC=CC=C5CC3
InChI
1S/C23H26N2O2.C4H6O4/c26-23(27-21-16-24-13-10-18(21)11-14-24)25-15-12-17-6-4-5-9-20(17)22(25)19-7-2-1-3-8-19;5-3(6)1-2-4(7)8/h1-9,18,21-22H,10-16H2;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)/t21?,22-;/m0./s1
RXZMMZZRUPYENV-DZSUWJOWSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Solifenacin succinate EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Confezionamento
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)