Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|
Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atorvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
- Atorvastatin Calcium
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family atorvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin |
| agency USP | agency USP | agency USP | agency USP |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atorvastatin Related Compound A
Parola di avvertenza
Warning
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?