Vai a
1193265
USP
Dietilenglicole
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2,2′-ossidietanolo, 2-idrossietil etere, Bis(2-idrossietil) etere, Diglicole
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
5 x 0.2 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
437,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
(HOCH2CH2)2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.12
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
969209
437,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
vapor density
2.14 (vs air)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
API family
diethylene glycol
autoignition temp.
442 °F
expl. lim.
2-12.3 %
manufacturer/tradename
USP
refractive index
n20/D 1.447 (lit.)
bp
245 °C (lit.)
mp
−10 °C (lit.)
density
1.118 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
OCCOCCO
InChI
1S/C4H10O3/c5-1-3-7-4-2-6/h5-6H,1-4H2
InChI key
MTHSVFCYNBDYFN-UHFFFAOYSA-N
General description
Questo prodotto è fornito come consegnato e specificato dalla Farmacopea emittente. Tutte le informazioni fornite a supporto di questo prodotto, inclusa la SDS e qualsiasi altra scheda informativa, sono state sviluppate e pubblicate sotto l′autorità della Farmacopea emittente. Per ulteriori informazioni e supporto, consultate il sito di tale Farmacopea.
Application
Dietilenglicole standard di riferimento USP, per uso in test e saggi di qualità specificati secondo quanto dettagliato nei relativi compendi USP. Da utilizzare anche con monografie USP, quali:
  • Glicole propilenico
  • Glicerina
  • Olio di ricino idrogenato poliossile 40
  • Sorbitolo soluzione
  • Polietilenglicole 3350
  • Maltitolo soluzione
  • Soluzione di sorbitolo non cristallizzante
Analysis Note
Questi prodotti sono destinati unicamente all′uso per test e saggi. Non possono essere somministrati a persone o animali e non possono essere usati come mezzi per diagnosticare, trattare e curare malattie di alcun genere.  ​
Other Notes
Si possono applicare restrizioni alle vendite.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHR1045H2645632160
Dietilenglicole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1193265
Dietilenglicole
Dietilenglicole Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1045
Dietilenglicole
Dietilenglicole puriss. p.a., ≥99.0% (GC), colorless
Sigma-Aldrich
32160
Dietilenglicole
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
application(s)
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
autoignition temp.
442 °F
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245 °C (lit.)
bp
245  °C (473 °F), 245 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dietilenglicole
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
280.4 °F - closed cup
flash_point_c
138 °C - closed cup
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–4 di 4 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
  3. What is the electrical conductivity of this product?
    1 risposta
    1. The electrical conductivity for this material is not determined.
      Utile?
  4. What is the electrical conductivity of this product?
    1 risposta
    1. This is a product of the USP (United States Pharmacopeia). The electrical conductivity is not determined by USP for this material. For more information regarding this item, please view the link below: https://store.usp.org/product/1193265