1457301
USP
Naproxen
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
(S)-(+)-2-(6-Methoxy-2-naphthyl)propionic acid
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
naproxen
Produttore/marchio commerciale
USP
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Punto di fusione
152-154 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m0/s1
CMWTZPSULFXXJA-VIFPVBQESA-N
Informazioni sul gene
human ... PTGS1(5742) , PTGS2(5743)
Descrizione generale
Applicazioni
- Dexamethasone Compounded Oral Suspension
- Naproxen
- Naproxen Compounded Oral Suspension
- Naproxen Delayed-Release Tablets
- Naproxen Oral Suspension
- Naproxen Tablets
- Terazosin Tablets
Azioni biochim/fisiol
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)