PHR2525
Naproxen Impurity M
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Sinonimo/i:
2-Methoxynaphthalene, Methyl 2-naphthyl ether
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
Famiglia di API
naproxen
Stato
solid
Confezionamento
pkg of 100 mg
P. ebollizione
274 °C (lit.)
Punto di fusione
70-73 °C (lit.)
Densità
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Nota a piè di pagina
Prodotti correlati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)