Documenti fondamentali
1082639
USP
Butyl stearate
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
Stearic acid butyl ester
Scegli un formato
500 MG
182,00 €
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 MG
182,00 €
About This Item
Formula condensata:
CH3(CH2)16COO(CH2)3CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
340.58
Beilstein:
1792866
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
182,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
butyl stearate
Produttore/marchio commerciale
USP
Densità
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Butyl stearate USP reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Butyl Palmitostearate
  • Butyl Stearate
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)