85720
Butyl stearate
technical, 40-60% (GC)
Sinonimo/i:
Stearic acid butyl ester
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
technical
Livello qualitativo
Forma fisica
liquid
Concentrazione
40-60% (GC)
Impurezze
butyl palmitate, residual
Punto di fusione
17-22 °C
Densità
0.861 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCCCC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-22(23)24-21-6-4-2/h3-21H2,1-2H3
ULBTUVJTXULMLP-UHFFFAOYSA-N
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
320.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
160 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter