Cambia visualizzazione
| A voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
100 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 85,00 € |
1 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 385,00 € |
5 g | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1.480,00 € |
Informazioni su questo articolo
Formula condensata:
CH3(CH2)14CO2(CH2)15CH3
Numero CAS:
Peso molecolare:
480.85
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
208-736-6
MDL number:
85,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutartibiological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99%
form
powder
mp
55-56 °C (lit.)
functional group
ester
lipid type
saturated FAs
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCOC(=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C32H64O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-34-32(33)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-31H2,1-2H3
InChI key
PXDJXZJSCPSGGI-UHFFFAOYSA-N
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% | assay ≥99% (capillary GC) |
| functional group ester | functional group ester | functional group ester | functional group ester |
| biological source synthetic (organic) | biological source plant (vegetable) | biological source plant (palm) | biological source plant (palm) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| form powder | form powder | form liquid | form solid |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in ambient |
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?