Documenti fondamentali
1046078
USP
Desosaminylazithromycin
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
15 MG
1.210,00 €
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
15 MG
1.210,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C30H58N2O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
590.79
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1.210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azithromycin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
N1([C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]2O[C@@H](C[C@@H]([C@H]2O)N(C)C)C)C)O)C)CC)(O)C)O)C)C
InChI
1S/C30H58N2O9/c1-12-22-30(8,38)25(35)20(6)32(11)15-16(2)14-29(7,37)26(18(4)23(33)19(5)27(36)40-22)41-28-24(34)21(31(9)10)13-17(3)39-28/h16-26,28,33-35,37-38H,12-15H2,1-11H3/t16-,17-,18+,19-,20-,21+,22-,23+,24-,25-,26-,28+,29-,30-/m1/s1
PXDYILJJHOVNLO-NZMWSZMZSA-N
Applicazioni
Desosaminylazithromycin USP reference standard intended for use in specified quality tests and assays.
Also used to prepare standard stock, system suitability, standard, system suitability stock, and peak identification solution for impurity analysis according to the given below monographs of United States Pharmacopeia (USP):
  • Azithromycin for Injection [1]
  • Azithromycin [2]
  • Azithromycin Tablets [3]
  • Azithromycin for Oral Suspension [4]
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Lot/Batch Number
Ci dispiace, ma al momento non ci sono COA disponibili online per questo prodotto.
Visita l’Archivio dei documenti
Azithromycin
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 43(3), 446-446 (2020)
Azithromycin Tablets
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(3), 457-457 (2020)
Azithromycin for Injection
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(2), 451-451 (2020)
Azithromycin for Oral Suspension
United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia, 44(5) (2022)
Fuad Al-Rimawi et al.
Journal of chromatographic science, 48(2), 86-90 (2010-01-30)
A simple, validated stability-indicating liquid chromatographic method is developed for the analysis of azithromycin in raw material and in pharmaceutical forms. Liquid chromatography with a UV detector at a wavelength of 210 nm using a reversed-phase C(18) stationary phase has