1046090
USP
Azithromycin N-oxide
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Scegli un formato
1.190,00 €
Disponibilità
Scegli un formato
About This Item
1.190,00 €
Disponibilità
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
azithromycin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
InChI
1S/C38H72N2O13/c1-15-27-38(10,46)31(42)24(6)39(11)19-20(2)17-36(8,45)33(53-35-29(41)26(40(12,13)47)16-21(3)49-35)22(4)30(23(5)34(44)51-27)52-28-18-37(9,48-14)32(43)25(7)50-28/h20-33,35,41-43,45-46H,15-19H2,1-14H3/t20-,21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,29-,30+,31-,32+,33-,35+,36-,37-,38-/m1/s1
DEORMZXNPDWMST-BICOPXKESA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3