PHR2780
Azaerythromycin A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Sinonimo/i:
Azaerythromycin A, 9-Deoxo-9a-aza-9a-homoerythromycin A
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Livello qualitativo
agenzia
traceable to USP 1045600
Descrizione
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Famiglia di API
azithromycin
Forma fisica
powder
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
pkg of 200 mg
applicazioni
pharmaceutical small molecule
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
HRKNNHYKWGYTEN-HOQMJRDDSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificati d'analisi (COA)