1134324
USP
Ciprofloxacin Ethylenediamine Analog
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
7-[(2-Aminoethyl)amino]-1-cyclopropyl-6-fluoro-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid hydrochloride
Scegli un formato
1.330,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.330,00 €
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
ciprofloxacin
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Stringa SMILE
Fc1cc2c(cc1NCC[N+H3])N(C=C(C2=O)C(=O)O)C3CC3.[Cl-]
InChI
1S/C15H16FN3O3.ClH/c16-11-5-9-13(6-12(11)18-4-3-17)19(8-1-2-8)7-10(14(9)20)15(21)22;/h5-8,18H,1-4,17H2,(H,21,22);1H
ODOFTUIHVVTJRI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Applicazioni
- Ciprofloxacin Injection
- Ciprofloxacin
- Ciprofloxacin Tablets
- Ciprofloxacin Ophthalmic Solution
- Ciprofloxacin Ophthalmic Ointment
- Ciprofloxacin and Dexamethasone Otic Suspension
- Ciprofloxacin Extended-Release Tablets
Risultati analitici
Altre note
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Un ampio assortimento di standard di riferimento primari altamente caratterizzati da utilizzare seguendo i metodi monografici di USP-NF per l’analisi di principi attivi e forme di dosaggio, di eccipienti farmaceutici, ingredienti e integratori alimentari.
Order from a broad range of highly characterized primary reference standard materials to use with USP-NF monographs for the testing of drug substances & dosage forms, pharmaceutical excipients, food ingredients and dietary supplements.