Informazioni su questo articolo
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
azithromycin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N1[C@@H]([C@H]([C@@]([C@H](OC(=O)[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]([C@@](C[C@H](C1)C)(O)C)O[C@@H]3O[C@@H](C[C@@H]([C@H]3O)N(C)C)C)C)O[C@@H]2O[C@H]([C@@H]([C@@](C2)(OC)C)O)C)C)CC)(O)C)O)C
InChI
1S/C37H70N2O12/c1-14-26-37(10,45)30(41)23(6)38-18-19(2)16-35(8,44)32(51-34-28(40)25(39(11)12)15-20(3)47-34)21(4)29(22(5)33(43)49-26)50-27-17-36(9,46-13)31(42)24(7)48-27/h19-32,34,38,40-42,44-45H,14-18H2,1-13H3/t19-,20-,21+,22-,23-,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31+,32-,34+,35-,36-,37-/m1/s1
InChI key
HRKNNHYKWGYTEN-HOQMJRDDSA-N
General description
Application
- Azithromycin
- Azithromycin Capsules
- Azithromycin for Injection
Analysis Note
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Azaerythromycin A
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?