Documenti fondamentali
1029013
USP
Amitriptyline Related Compound A
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
5-Dibenzosuberone, 10,11-Dihydro-5H-dibenzo[a,d]cyclohepten-5-one, Dibenzocycloheptadienone
Scegli un formato
25 MG
1.310,00 €
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 MG
1.310,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C15H12O
Numero CAS:
Peso molecolare:
208.26
Beilstein:
1454355
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
1.310,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
amitriptyline
Produttore/marchio commerciale
USP
Indice di rifrazione
n20/D 1.6332 (lit.)
P. ebollizione
148 °C/0.3 mmHg (lit.)
Punto di fusione
32-34 °C (lit.)
Densità
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1c2ccccc2CCc3ccccc13
InChI
1S/C15H12O/c16-15-13-7-3-1-5-11(13)9-10-12-6-2-4-8-14(12)15/h1-8H,9-10H2
BMVWCPGVLSILMU-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.
For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Applicazioni
Amitriptyline Related Compound A USP Reference standard, intended for use in specified quality tests and assays as specified in the USP compendia. Also, for use with USP monographs such as:
  • Amitriptyline Hydrochloride
  • Amitriptyline Hydrochloride Tablets
  • Cyproheptadine Hydrochloride
  • Cyproheptadine Hydrochloride Oral Solution
Risultati analitici
These products are for test and assay use only. They are not meant for administration to humans or animals and cannot be used to diagnose, treat, or cure diseases of any kind.  ​
Altre note
Sales restrictions may apply.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)