Scegli un formato
| Voi/SKU | Disponibilità | Prezzo |
|---|---|---|
20 mg | Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti. | 1390,00 € |
Informazioni su questo articolo
1390,00 €
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
atorvastatin
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
General description
Application
Also, for use with USP monographs such as:
- Atorvastatin Calcium
- Amlodipine and Atorvastatin Tablets
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Questo articolo | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| API family atorvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin | API family atorvastatin |
| agency USP | agency USP | agency traceable to Ph. Eur. Y0001330, traceable to USP 1044549 | agency traceable to USP 1044593 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Atorvastatin Related Compound C
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
Punto di infiammabilità (°F)
No data available
Punto di infiammabilità (°C)
No data available
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Avvertenze di sicurezza
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - STOT RE 2
Organi bersaglio
Liver
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?