Documenti fondamentali
Z777301
Unix SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 1 cm × 4.0 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
Scegli un formato
1 EA
512,00 €
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
512,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115730
NACRES:
SB.52
512,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Unix SEC Guard Cartridge with Holder, SEC-300, L × I.D. 1 cm × 4.0 mm, 1.8 μm particle size
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L59
Nome Commerciale
Unix
Confezionamento
1 ea of
tecniche
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
1 cm × 4.0 mm
Matrice
fully porous particle
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
pH di lavoro
2-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Unix is a trademark of Sepax Technologies
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)