Z777300
Unix™ SEC-300 (1.8 µm) UHPLC Columns
L x I.D. 15 cm × 4.6 mm, neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
Scegli un formato
1.720,00 €
Scegli un formato
About This Item
1.720,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Unix™ SEC-300 UHPLC Column, L × I.D. 15 cm × 4.6 mm, 1.8 μm particle size
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L59
Descrizione
protein molecular weight 5,000 - 1,250,000 Da
Nome Commerciale
Unix™
Produttore/marchio commerciale
Unix
Confezionamento
1 ea of
Parametri
310 bar pressure (4500 psi)
~80 °C temperature
tecniche
UHPLC-MS: suitable
UHPLC: suitable
Lungh. × D.I.
15 cm × 4.6 mm
Matrice
spherical silica
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
neutral, hydrophilic film bonded to silica phase
Dimensione particelle
1.8 μm
Dimensione pori
200 Å pore size
Intervallo di pH
2.0-8.5
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Note legali
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)