Documenti fondamentali
Z777297
Antibodix® WCX-NP (5 μm) Weak Cation Exchange HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, PEEK, HPLC Column
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
NACRES:
SB.52
Il prodotto Z777297 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Nome del prodotto
Antibodix® WCX-NP5 Weak Cation Exchange Column, L × I.D. 25 cm × 4.6 mm, 5 μm particle size, PEEK
Materiali
PEEK
Nome Commerciale
Antibodix®
Produttore/marchio commerciale
Sepax 602NP5P-4625
Confezionamento
1 ea of
Parametri
40 Mpa max. pressure (6000 psi)
80 °C max. temp.
tecniche
HPLC: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 4.6 mm
Matrice
polymeric
Gruppo funzionale matrice
weak cation exchange phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
non-porous
Intervallo di pH d’impiego
2.0-12.0
Tecnica di separazione
cation exchange
Descrizione generale
The non-porous poly(styrene divinylbenzene) particles in Antibodix columns are shielded by a hydrophilic polymer layer that contains a network of weak (WCX) cation exchange groups. Antibodix columns are designed for the reproducible analysis of charge variants of monoclonal antibodies by salt or pH gradient.
Antibodix User Manual
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Antibodix is a registered trademark of Sepax Technologies
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)