Documenti fondamentali
Z300918
Quickfit® Reduction Adapters
top female joint: ST/NS 19/26, bottom male joint: ST/NS 24/29
Sinonimo/i:
DA23
Scegli un formato
1 EA
27,60 €
27,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
27,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
27,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
female joint: ST/NS top19/26
male joint: ST/NS bottom24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit DA 23
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
These adapters connect items with a smaller cone to a piece of glassware with a larger size socket.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)