Documenti fondamentali
SU860213
Supelco
2in1 KIT, Vials with polypropylene screw cap and septum
pkg of 100, volume 4 mL
Scegli un formato
1 PKG
83,90 €
83,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
83,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
83,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
black polypropylene screw cap (with 8.5 mm center hole)
clear glass vial
red PTFE/silicone septum
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100
Disponibilità
not available in USA
D.E. × alt.
14.7 mm × 45 mm
Spessore setto
1.5 mm
Volume
4 mL
Raccordi
thread for 13-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)