Documenti fondamentali
SU860093
Supelco
Closures for Snap Ring vials
clear polyethylene cap, red PTFE/silicone, thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Snap ring vial caps
Scegli un formato
100 EA
51,50 €
51,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
51,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
51,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear polyethylene cap
red PTFE/silicone
Descrizione
snap cap
Caratteristiche
closure type clear polyethylene snap cap
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 11 mm (snap ring)
Compatibilità
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)