Documenti fondamentali
27427
Supelco
Closures for Snap Ring vials
polypropylene seal, PTFE/silicone (with starburst), thread for 11 mm (snap ring), pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
105,00 €
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
105,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
105,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone (with starburst)
polypropylene seal
Caratteristiche
closure type snap ring seal
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Raccordi
thread for 11 mm (snap ring)
Compatibilità
for use with Large Opening Crimp/Snap Seal Vials
Descrizione generale
PTFE/silicone (with starburst), polypropylene seal Snap Ring cap eliminates the need for crimping. Closures provide an airtight seal and are ideal for use with volatile liquids.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)