854974
Snap Ring vials, 1.5 mL, 12 x 32 mm
volume 1.5 mL, clear glass vial, pkg of 1000 ea
Prodotti consigliati
Materiali
clear glass vial
Caratteristiche
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.6 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.5 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Categorie correlate
Altre note
- SU860067Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31 mm
- 854988Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert, 6 X 31mm
- SU860066Pk 100, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
- 854110Pk 1000, 0.1mL Glass Conical Insert with Bottom Spring, 6 X 28 mm
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)