Documenti fondamentali
HS120116
Nitrogen-free weighing papers
W × L 3 × 3 in.
Scegli un formato
500 EACH
38,90 €
38,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
500 EACH
38,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121812
NACRES:
NB.35
38,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS120116
Largh. × lungh.
3 × 3 in.
Colore
white
Descrizione generale
Nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. Strong enough to support dense material.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Domande
  1. What is the thickness of this butter paper?
    1 risposta
    1. The thickness of this weighing paper is 0.0015” or 0.038 mm.