Documenti fondamentali
27423
Supelco
Snap Ring polypropylene autosampler microvial
volume 0.1 mL, natural polypropylene vial, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, Snap Ring, pkg of 100 ea
Sinonimo/i:
Snap Ring Vial, 100μL, polypropylene, 100 pk
Scegli un formato
100 EA
37,20 €
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
37,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
37,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
natural polypropylene vial
Descrizione
with molded conical insert
Caratteristiche
closure type snap ring vial
large opening, (6 mm)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.1 mL
Raccordi
thread for 11 mm
Compatibilità
11 mm crimp cap or 11 mm snap top seal
Applicazioni
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)