Documenti fondamentali
SAAR5048020
Potassio sodio tartrato
univAR
Sinonimo/i:
Acido L(+)-tartarico, Sale di Rochelle, Sale di Segnette
About This Item
Formula condensata:
KOCOCH(OH)CH(OH)COONa · 4H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
282.22
Beilstein:
6113568
Numero MDL:
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Nome Commerciale
univAR
Confezionamento
poly bottle of 1 × 500 g (SAAR5048020EM)
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.[Na+].[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C([O-])=O
InChI
1S/C4H6O6.K.Na.4H2O/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;;;;;;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);;;4*1H2/q;2*+1;;;;/p-2/t1-,2-;;;;;;/m1....../s1
VZOPRCCTKLAGPN-ZFJVMAEJSA-L
Applicazioni
Analysed reagent
For laboratory use only
Note legali
univAR is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)