Documenti fondamentali
PHL89819
Vanillic acid
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
4-Hydroxy-3-methoxybenzoic acid
Scegli un formato
100 MG
231,00 €
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
231,00 €
About This Item
Formula condensata:
HOC6H3(OCH3)CO2H
Numero CAS:
Peso molecolare:
168.15
Beilstein:
2208364
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
231,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Stato
powder
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
208-210 °C (lit.)
Stringa SMILE
COc1cc(ccc1O)C(O)=O
InChI
1S/C8H8O4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3,(H,10,11)
WKOLLVMJNQIZCI-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Altre note
This compound is commonly found in plants of the genus: angelica carum cinnamomum curcuma ginkgo humulus lycium melissa panax pimpinella thymus zingiber
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)