Vai a
65969
4-O-Caffeoylquinic acid
≥98.0%
Sinonimo/i:
4-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-D-quinic acid, Cryptochlorogenic acid
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
10 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
355,00 €
50 mg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1250,00 €
Informazioni su questo articolo
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H18O9
Numero CAS:
Peso molecolare:
354.31
NACRES:
NA.28
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352204
MDL number:
355,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
​
Richiedi un ordine personalizzato
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
powder or crystals
optical activity
[α]/D -76.0±5.0°, c = 0.5 in H2O
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O[C@@H]1C[C@](O)(C[C@@H](O)[C@@H]1OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2)C(O)=O
InChI
1S/C16H18O9/c17-9-3-1-8(5-10(9)18)2-4-13(21)25-14-11(19)6-16(24,15(22)23)7-12(14)20/h1-5,11-12,14,17-20,24H,6-7H2,(H,22,23)/b4-2+/t11-,12-,14-,16+/m1/s1
InChI key
GYFFKZTYYAFCTR-JUHZACGLSA-N
General description
It is an ester of caffeic acid and quinic acid.
4-caffeoylquinic acid (4-CQA) is the derivative of caffeic acid (CA).
Application
4-O-Caffeoylquinic acid has been used as a reference compound for the quantification in high performance liquid chromatography-diode array detector (HPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
4-O-Caffeoylquinic acid (4-CQA) is a major active antioxidant marker in mulberry leaf extract. It is an inhibitor of ferroptosis hence, it is recognized as a potent anti-diabetic agent. 4-CQA plays an important role in the upregulation of nuclear factor (erythroid-derived 2)-like 2 (Nrf2) pathway.
Packaging
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
PHL80393PHL80377SMB01083
Cryptochlorogenic acid phyproof® Reference Substance
PHL80393
Cryptochlorogenic acid
1-Caffeoylquinic acid phyproof® Reference Substance
PHL80377
1-Caffeoylquinic acid
description
≥98.0%
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
≥90% (LC/MS-ELSD)
assay
≥98.0%
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
powder or crystals
form
-
form
-
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
pharmaceutical
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
optical activity
[α]/D -76.0±5.0°, c = 0.5 in H2O
optical activity
-
optical activity
-
optical activity
-
Classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Punto di infiammabilità (°F)
Not applicable
Punto di infiammabilità (°C)
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf