30366
Avenanthramide A
analytical standard
Sinonimo/i:
5-Hydroxy-2-{[(2E)-3-(4-hydroxyphenyl)-1-oxo-2-propenyl]amino}benzoic acid, N-(4′-Hydroxy-(E)-cinnamoyl)-5-hydroxyanthranilic acid, Avenanthramide Bp
Prodotti consigliati
Grado
analytical standard
Livello qualitativo
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Durata
limited shelf life, expiry date on the label
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
OC1=CC=C(NC(/C=C/C2=CC=C(O)C=C2)=O)C(C(O)=O)=C1
InChI
1S/C16H13NO5/c18-11-4-1-10(2-5-11)3-8-15(20)17-14-7-6-12(19)9-13(14)16(21)22/h1-9,18-19H,(H,17,20)(H,21,22)/b8-3+
QGUMNWHANDITDB-FPYGCLRLSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti consigliati
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?