Documenti fondamentali
PHL89518
Allantoin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
5-Ureidohydantoin, Glyoxylic(acid) diureide
Scegli un formato
100 MG
221,00 €
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 MG
221,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H6N4O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
158.12
Beilstein:
102364
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
221,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥98.0% (HPLC)
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Punto di fusione
230 °C (dec.) (lit.)
applicazioni
food and beverages
Formato
neat
Stringa SMILE
NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
InChI
1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Azioni biochim/fisiol
Purine metabolite via the uric acid pathway. Uric acid also reacts with free radicals to produce allantoin, thus allantoin may be a useful biomarker for oxidative stress.
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)