267619
Zinc
foil, thickness 0.25 mm, 99.999% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Tensione di vapore
1 mmHg ( 487 °C)
Saggio
99.999% trace metals basis
Forma fisica
foil
Resistività
5.8 μΩ-cm, 20°C
Spessore
0.25 mm
P. eboll.
907 °C (lit.)
Punto di fusione
420 °C (lit.)
Densità
7.133 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Zn]
InChI
1S/Zn
HCHKCACWOHOZIP-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Articoli
Combinatorial Materials Science identifies breakthrough materials through systematic exploration, aiding material discovery.