Documenti fondamentali
PHL89578
Bakuchicin
phyproof® Reference Substance
Sinonimo/i:
3-(6-Hydroxy-7-benzofuranyl)-2-propenoic acid δ-lactone, 7H-Furo[2,3-f][1]benzopyran-7-one, Allopsoralen
Scegli un formato
10 MG
404,00 €
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 MG
404,00 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C11H6O3
Numero CAS:
Peso molecolare:
186.16
Beilstein:
3542240
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
404,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
primary reference standard
Nome Commerciale
phyproof® Reference Substance
Saggio
≥95.0% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
PhytoLab
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O=C1Oc2ccc3ccoc3c2C=C1
InChI
1S/C11H6O3/c12-10-4-2-8-9(14-10)3-1-7-5-6-13-11(7)8/h1-6H
HMUJHZNYHJMOHR-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Note legali
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)