Documenti fondamentali
G004663
HPLC Analysis of Lactic Acid Enantiomers on Astec® CLC-L, Trace Level Detection
application for HPLC
About This Item
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: Astec CLC-L, 15 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (53123AST)
mobile phase: 5 mM copper sulfate
flow rate: 1 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 254 nm
injection: 10 μL
sample: 5 mg/mL in water
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
chemicals and industrial polymers
food and beverages
vitamins, nutraceuticals, and natural products
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    DL-Lactic acid, ~90% (T)
Colonna analitica
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)