CRM46911
Deoxynivalenol solution
certified reference material, 200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5), ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
Deoxynivalenol solution, DON, DON solution, 3α,7α,15-Trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, Vomitoxin
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL in ethyl acetate: methanol (95:5)
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
-10 to -25°C
Stringa SMILE
CC1=C[C@H]2O[C@@H]3[C@H](O)C[C@@](C)([C@]34CO4)[C@@]2(CO)[C@H](O)C1=O
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Deoxynivalenol is a naturally occurring type B trichothecene that belongs to the class of Fusarium toxins. Mostly found in cereal grains, it is a sesquiterpenoid polar compound and has a carbonyl group at C-8.
Check out our entire range of trichothecene type mycotoxin reference materials
Applicazioni
- Determination of total deoxynivalenol in human urine samples of 203 volunteers, consisting of six population groups, by ultra high-performance liquid chromatography coupled with mass spectrometric detection (UHPLC-MS)
- Quantification of deoxynivalenol and aflatoxin M1 in human urine samples by liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) and high-performance liquid chromatography-fluorescence detection (HPLC-FD) respectively
- Simultaneous estimation of two trichothecenes— deoxynivalenol and T-2 toxin, in 11 maize and 10 oats samples by UHPLC combined with triple quadrupole mass spectrometer
- Quantitative analysis of deoxynivalenol and deepoxy-deoxynivalenol in pig colostrum and serum samples by solid phase extraction combined with UHPLC-high resolution tandem mass spectrometry (HRMS/MS)
- Immunoaffinity column-based cleanup and HPLC-UV method-based determination of nivalenol and deoxynivalenol in white rice and brown rice samples
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system, Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
26.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-3 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Detailed list of mycotoxin analysis products for Food & Beverage manufacturers and testers, ensuring safety standards.