SML1664
Deoxynivalenol Ready Made Solution
1 mg/mL
Sinonimo/i:
(3α,7α)-3,7,15-trihydroxy-12,13-epoxytrichothec-9-en-8-one, 4-Deoxynivalenol, DON, Dehydronivalenol, RD-toxon, Vomitoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
Fusarium sp. (Fusarium asiaticum)
Livello qualitativo
Forma fisica
solution (ethanol: 2-propanol 95:5)
Condizioni di stoccaggio
protect from light
Concentrazione
1 mg/mL
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C15H20O6/c1-7-3-9-14(5-16,11(19)10(7)18)13(2)4-8(17)12(21-9)15(13)6-20-15/h3,8-9,11-12,16-17,19H,4-6H2,1-2H3/t8-,9-,11-,12-,13-,14-,15+/m1/s1
LINOMUASTDIRTM-QGRHZQQGSA-N
Azioni biochim/fisiol
Nota sulla preparazione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
57.2 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
14 °C