Documenti fondamentali
854157
Supelco
Flaconcino con spazio di testa, collo piatto, fondo piatto
volume 50 mL, pkg of 93 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
Materiali
clear glass
Caratteristiche
closure type crimp seal, 20 mm (not included)
Confezionamento
pkg of 93 ea
Disponibilità
not available in USA
D.E.
30 mm
diam. × alt.
30 mm × 100 mm
Volume
50 mL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)