Z804088
Specac® Omni Cell windows
CaF2, 41mm x 23mm x 4mm, for Omni Cell
Sinonimo/i:
TM=["Specac"] Omni Cell Viewports
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
CaF2
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
Specac Ltd
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Misura
41 mm × 23 mm , rectangular
Categorie correlate
Descrizione generale
Specac® Omni Cell windows [CaF2, 41 mm x 23 mm x 4 mm] are accessories mainly for use with Specac® Omni Cell demountable cell system for IR spectroscopy analysis of liquids, mulls, pastes, and cast film samples.
Note legali
Specac is a registered trademark of Specac Ltd.
Accessorio
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)