SU860010
Tappi con ghiera con setti in PTFE/silicone
diam. × total thickness × PTFE thickness 20 mm × 3 mm × 5 mil, silver aluminum seal (10mm opening), open center, (silicone blue transparent/PTFE transparent), pkg of 1000 ea
Prodotti consigliati
Materiali
(silicone blue transparent/PTFE transparent)
silver aluminum seal (10mm opening)
Caratteristiche
open center
Durezza
45 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 1000 ea
D.E.
20 mm
diam. × spess. totale × spess. PTFE
20 mm × 3 mm × 5 mil
Compatibilità
for use with 20 mm crimp top vial
Categorie correlate
Applicazioni
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)